V900386
Resveratrol
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
3,4′,5-trihidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-bencenodiol
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?