V800442
Urea
LR, ≥99%
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Productos recomendados
grade
LR
product line
Vetec™
assay
≥99%
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)