V800391
Sodium nitrate
LR, ≥98%
Sinónimos:
Chile salpeter
About This Item
grade
LR
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
crystalline powder
pH
5.5- 8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)