V800358
Nitrato de plata
AR, ≥99.9%
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grade
AR
vapor density
5.8 (vs air)
product line
Vetec™
assay
≥99.9%
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤0.0003%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?