V800325
Potassium iodate
LR, ≥99.9%
About This Item
Productos recomendados
grade
LR
product line
Vetec™
assay
≥99.9%
form
crystalline powder
pH
5.5-9.0 (5% in water)
mp
560 °C (lit.)
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)