V800289
Ácido fosfórico
LR, 88-93%
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
grade
LR
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
form
liquid
concentration
88-93%
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)