V800061
Antimony(III) chloride
LR, ≥98.5%
Sinónimos:
Antimony trichloride
About This Item
Productos recomendados
grade
LR
vapor density
7.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
product line
Vetec™
assay
≥98.5%
form
crystals
flakes
mp
73.4 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.002%
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)