V800019
Ácido acético
AR, ≥99.8%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
grade
AR
vapor density
2.07 (vs air)
product line
Vetec™
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?