1559505
USP
Comprimidos de prednisona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prednisone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Los comprimidos de prednisona se sustituyen con Patrón de verificación del rendimiento de la disolución - Prednisona (30 comprimidos).
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Este patrón de referencia USP está previsto para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos. También se utiliza para preparar disoluciones patrón según la monografía de comprimidos de prednisona de la monografía de la USP para:
- Confirmar la identidad química en las muestras mediante espectroscopia infrarroja
- Analizar la idoneidad de los sistemas cromatográficos de líquidos y de gases
- Pruebas de verificación del rendimiento para los aparatos USP 1 y 2 con recipientes de 1 litro según el capítulo general de pruebas de la USP sobre disolución <711> y liberación de fármacos <724>, idoneidad del aparato
- Prueba de uniformidad del contenido de los preparados en unidades de administración
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad. .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)