SAAR4465040
Ácido nítrico
55%, uniLAB™
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
product line
uniLAB™
assay
55%
packaging
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
bp
120.5 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)