Merck
SAAR2675990
D-(+)-Glucosa monohydrate
univAR
Sinónimos:
Dextrosa monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.17
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
product line
univAR
packaging
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2675990EM)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Legal Information
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)