SAAR191165
Potassium permanganate 0.1N solution
Sinónimos:
Potassium permanganate
About This Item
Productos recomendados
packaging
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191165LC)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)