Merck
SAAR1022020
Acetona
uniLAB
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
uniLAB
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
packaging
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1022020LC)
pkg of 25 L (SAAR1022020ME)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Chemically pure
For laboratory use only
Legal Information
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)