PHL86350
Cinnamtannin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(O)C=CC([C@H]2OC(C3=C(O[C@]4(C5=CC(O)=C(O)C=C5)OC6=C(C(O)=CC(O)=C6)[C@]3([C@H]4O)[H])C=C7O)=C7[C@H](C8=C(O[C@H](C9=CC=C(O)C(O)=C9)[C@H](O)C%10)C%10=C(O)C=C8O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C45H36O18/c46-18-10-27(54)33-31(11-18)62-45(17-3-6-22(49)26(53)9-17)44(59)38(33)36-32(63-45)14-29(56)35-37(39(58)41(61-43(35)36)16-2-5-21(48)25(52)8-16)34-28(55)13-23(50)19-12-30(57)40(60-42(19)34)15-1-4-20(47)24(51)7-15/h1-11,13-14,30,37-41,44,46-59H,
InChI key
BYSRPHRKESMCPO-LQNPQWRQSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)