PHL86134
Quercetin 3-robinoside 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-robinoside 7-glucoside, Quercetin 3-rhamnogalactoside 7-glucoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(O)C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=C1O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@H]6[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)O5
InChI
1S/C33H40O21/c1-9-19(38)23(42)26(45)31(49-9)48-8-17-21(40)25(44)28(47)33(53-17)54-30-22(41)18-14(37)5-11(50-32-27(46)24(43)20(39)16(7-34)52-32)6-15(18)51-29(30)10-2-3-12(35)13(36)4-10/h2-6,9,16-17,19-21,23-28,31-40,42-47H,7-8H2,1H3/t9-,16+,17+,19-,20+,21-
InChI key
SPUFXPFDJYNCFD-MSLGMOTCSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)