Documentos clave
G005468
HPLC Analysis of Sulconazole Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Sulconazole nitrate salt
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
mobile phase component
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)