Documentos clave
G005126
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peak 1: S(-)-glycidol
peak 2: R(+)-glycidol
application(s)
chemicals and industrial polymers
Analysis Note
Elution order reversal on CHIRALDEX A-TA and CHIRALDEX G-TA.
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)