Documentos clave
G005059
GC Analysis of Deprenyl (Selegiline) Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-DM
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Astec CHIRALDEX B-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (77023AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peak 1: R(-)-deprenyl (Selegiline)
peak 2: S(+)-deprenyl
application(s)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)