Documentos clave
G004694
HPLC Analysis of Phenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 0.5% w/v sodium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)