Documentos clave
G004693
HPLC Analysis of Norphenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC (pH 4.1)
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Norphenylephrine hydrochloride, 98%
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)