Documentos clave
G001727
Peptides
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15cm × 4.6mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50μL carboxymethylated apohemoglobin trypic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Chromatograms
application for HPLC