Key Documents
CRMUPMCCLOW
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (77.5 °C)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)