92265
Chlorphenesin
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
202.63
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0 % (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChI key
MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)