Documentos clave
92-0342
Barbiturate enantiomers
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Hexobarbital
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)