91241
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)C(C)O)=O
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)