843153
TOYOPEARL® hydrophobic interaction media
phase C4 (butyl), bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
description
Butyl-650S
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
packaging
bottle of 25 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 43153
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
C4 (butyl) phase
particle size
35 μm
operating pH
1-13
capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
General description
¿ Fuerte afinidad para proteínas solubles en agua.
¿ Alta recuperación de masa y actividad
¿ Alta capacidad de muestra - 2-4 veces superior a la de geles convencionales
¿ Las concentraciones fluctuantes de sales no cambiaran el volumen de cama
¿ Estabilidad mecánica de 7kg/cm2 (7bar/100psi)
¿ Rango de pH 2-12 ? Se lava en el lugar con O.5M NaOH
¿ Autoclavable
La media Toyopearl ofrece grandes cantidades en recuperación de proteínas usando varios eluyentes acuosos. Las resinas tienen un límite de exlusión de 5 x 10e6 Daltons. Los grandes tamaños en los poros, 1000Å, le permite a estos empaques separar proteínas muy grandes por mecanismos de interacción hidrofóbica, sin los efectos de exclusión por tamaño.
Botella 100mL
Specifications
Physical form
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)