808640
TSKgel® Sugar AXG (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Sugar AXG HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
TSKgel®
feature
counter ion HBO3-
manufacturer/tradename
Tosoh 08640
parameter
≤20% organic solvent
0.2-0.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure (60-80 °C)
25-80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
polystyrene-divinylbenzene
matrix active group
trimethylamine phase
particle size
10 μm
operating pH
1-14
separation technique
anion exchange
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
808640 | 4061833463949 |