803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Nylon Membrane Filter, 13 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
material
Nylon
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 03409
technique(s)
LPLC: suitable
pore size
0.45 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)