442639
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinónimos:
Methacrolein 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
InChI key
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Application
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?