Merck
22709-U
SP-Alloy Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Sinónimos:
Nickel alloy capillary tubing (50 ft)
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
material
SP alloy
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Application
Nickel Alloy, for maximum inertness.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)