Documentos clave
22261
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A, aguja extraíble
volume 100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A,100UL
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A
feature
removable needle Series A
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 010025
needle L × O.D. × I.D.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volume
100 μL
General description
Series A-Aguja Extraible: Esta jeringa con cierre a presión permite almacenar la muestra dentro de la jeringa. Con válvula rotatoria en la aguja permite una pre-presurización de la muestra antes de la inyección
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)