21930-U
Jeringas SGE para autosistema PerkinElmer®
volume 5 μL, 5F-PE-GT-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
Productos recomendados
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
26 ga
feature
needle type LTN (fixed)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 001955
needle L
70 mm
volume
5 μL
Legal Information
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)