Z743640
Laser Tough-Tags™
orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 2125
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLW-2016-O
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
orange
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)