Z743431
Laser Cryo-Tags® sidewall
assorted colors, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Sinónimos:
cryogenic plate labels, freezer labels
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech RNBW-2400
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
1.50 in. × 0.25 in.
color
assorted colors
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)