Documentos clave
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
About This Item
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
material
orange vinyl
packaging
roll of 15 m
manufacturer/tradename
Brady PTL-42-439-OR
availability
available only in EU
W × L
25.40 mm × 15 m
Categorías relacionadas
Legal Information
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)