Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
About This Item
Productos recomendados
material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Sartorius VSA005
tube size
~50 mL
working volume
20 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)