T9001
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Sinónimos:
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
About This Item
Productos recomendados
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
392.4 °F
flash_point_c
200.2 °C