Documentos clave
T7760
Sigma-Aldrich
p-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352200
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)