SML3293
3′,2′-Cgamp Disodium
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Adenylyl-(2′→5′)-3′-guanylic acid cyclic nucleotide disodium
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP4([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N(C=N6)C7=C6C(NC(N)=N7)=O)O[C@@H]5CO4)=O)O3.[Na].[Na+]
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)