SML3211
Mogrol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Mogrol, (3β,9β,10α,11α,24R)-9-Methyl-19-norlanost-5-ene-3,11,24,25-tetrol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@]2([C@H]([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)(C1)C)C)CC=C3[C@H]2CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(9-13-24(32)27(4,5)34)19-15-16-28(6)22-12-10-20-21(11-14-23(31)26(20,2)3)30(22,8)25(33)17-29(19,28)7/h10,18-19,21-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t18-,19-,21-,22+,23+,24-,25-,28+,29-,30+/m1/s1
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)