SML2568
XMD8-87
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5,11-Dihydro-2-[[2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-11-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one, ACK1-B19
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c5c([c]([nH]c4cn3)=O)cccc5)C)OC)C
InChI
1S/C24H27N7O2/c1-29-10-12-31(13-11-29)16-8-9-18(21(14-16)33-3)27-24-25-15-19-22(28-24)30(2)20-7-5-4-6-17(20)23(32)26-19/h4-9,14-15H,10-13H2,1-3H3,(H,26,32)(H,25,27,28)
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)