SML2527
SW063058
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-Bromo-5-(4-fluorophenyl)-1,3,4,5-tetrahydro-4-(2-iodobenzoyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(cccc1)C(=O)N2C(c4c(ccc(c4)Br)NC(=O)C2)c3ccc(cc3)F
InChI
1S/C22H15BrFIN2O2/c23-14-7-10-19-17(11-14)21(13-5-8-15(24)9-6-13)27(12-20(28)26-19)22(29)16-3-1-2-4-18(16)25/h1-11,21H,12H2,(H,26,28)
InChI key
CFXZDEOFOAXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)