SML1861
J104129 fumarate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αR)-α-Cyclopentyl-α-hydroxy-N-[1-(4-methyl-3-penten-1-yl)-4-piperidinyl]-Benzeneacetamide fumarate, J-104129
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -6 to -8°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)/C=C/C(O)=O.CC(C)=CCCN(CC1)CCC1NC([C@](C2CCCC2)(O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C24H36N2O2.C4H4O4/c1-19(2)9-8-16-26-17-14-22(15-18-26)25-23(27)24(28,21-12-6-7-13-21)20-10-4-3-5-11-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,9-11,21-22,28H,6-8,12-18H2,1-2H3,(H,25,27);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t24-;/m0./s1
InChI key
HUCQUCITPHOUAC-DSSYAJFBSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)