SMB00573
Zataroside B
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥90% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC2=C(C)C=C(O)C(C(C)C)=C2)[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O7/c1-7(2)9-5-11(8(3)4-10(9)18)22-16-15(21)14(20)13(19)12(6-17)23-16/h4-5,7,12-21H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
XFPSRAYOBUHKRV-IBEHDNSVSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)