SMB00517
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)