SMB00232
Clusiacitran A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)Oc2c3C4CC(C)(CCC14)Oc3cc(O)c2C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)15-9-10-23(3)12-14(15)18-17(26-23)11-16(24)19(21(18)27-22)20(25)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11,14-15,24H,9-10,12H2,1-3H3
InChI key
XUPOZHDUFRMVTF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)