SMB00135
Candidone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(OC)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1C\C=C(\C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C22H24O4/c1-14(2)10-11-16-19(24-3)13-20(25-4)21-17(23)12-18(26-22(16)21)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,13,18H,11-12H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI key
JYESOAFLKFHYHP-SFHVURJKSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)