Documentos clave
SAB5702962
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin B Antibody, clone 5N6T1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SCG1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5N6T1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
110 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.25 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EEENELTLNEKNFFPEYNYDWWEKKPFSEDVNWGYEKRNLARVPKLDLKRQYDRVAQLDQLLHYRKKSAEFPDFYDSEEPVSTHQEAENEKDRADQTVLTE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHGB(1114)
Descripción general
This gene encodes a tyrosine-sulfated secretory protein abundant in peptidergic endocrine cells and neurons. This protein may serve as a precursor for regulatory peptides. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human Chromogranin B (P05060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)