SAB5702697
Anti-AHA1 Antibody, clone 8E5H7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AHA1, C14orf3, hAha1, p38
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
biological source
rabbit
Quality Level
material
colorless
clone
8E5H7, monoclonal
form
liquid
mol wt
42 kDa
species reactivity
human, rat, rat
concentration
0.58 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
General description
Immunogen
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)