SAB5701917
Anti-Phospho-LRRK2-S935 antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
1 of 4
Este artículo | ABN187 | SAB5701026 | SAB5701523 |
---|---|---|---|
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
human, mouse, rat | human, mouse | human, rat, mouse | rat, human, mouse |
monoclonal | polyclonal | monoclonal | monoclonal |
western blot: 1:500-1:2000 | immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 |
100 | 100 | 100 | 100 |
General description
Immunogen
Physical form
¿No encuentra el producto adecuado?
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)